275379
2-Fluorothiophenol
97%
Sinônimo(s):
2-Fluorobenzenethiol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.557 (lit.)
pb
61-62 °C/35 mmHg (lit.)
densidade
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1S
InChI
1S/C6H5FS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
chave InChI
WJTZZPVVTSDNJJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47.8 °C - closed cup