Documentos Principais
275093
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2-hydroxy-α-phenylbenzylidene)ethylenediamine
99%
About This Item
Fórmula linear:
[HOC6H4C(C6H5)=NCH2-]2
Número CAS:
Peso molecular:
420.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
Ensaio
99%
pf
162-163 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1\C(=N\CC\N=C(\c2ccccc2)c3ccccc3O)c4ccccc4
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)