Documentos Principais
273430
Sigma-Aldrich
2-Methoxyisophthalic acid
85%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H3(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
196.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
85%
Formulário
powder
pf
213-215 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(cccc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O5/c1-14-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
ZRWAPLTWCQQSAN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
remainder 2-methoxy-3-methylbenzoic acid
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)