Documentos Principais
273392
Sigma-Aldrich
1,2-Diphenyl-2-propanol
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H16O
Número CAS:
Peso molecular:
212.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)(Cc1ccccc1)c2ccccc2
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)