Documentos Principais
272876
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-(methylthio)benzoic acid
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O3S
Número CAS:
Peso molecular:
198.24
Número CE:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
pf
111-114 °C (lit.)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)