270695
2-Butanona
HPLC grade, suitable for HPLC, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Etilmetilcetona, MEK, Metiletilcetona
About This Item
grau
HPLC grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.49 (vs air)
pressão de vapor
71 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
temperatura de autoignição
960 °F
purificado por
glass distillation
Lim. expl.
10.1 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
<0.050% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
p.e.
80 °C (lit.)
80 °C
pf
−87 °C (lit.)
densidade
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
cadeia de caracteres SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?