Documentos Principais
269840
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran-d8
99.5 atom % D
Sinônimo(s):
THF-d8, Deuterated tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4D8O
Número CAS:
Peso molecular:
80.16
Beilstein:
111854
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99.5 atom % D
embalagem
pk of 10 × 1 mL
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
p.e.
65-66 °C (lit.)
pf
−106 °C (lit.)
densidade
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
chave InChI
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)