Documentos Principais
269611
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzophenone
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4COC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
216.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
pf
85-87 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)