Documentos Principais
269204
Sigma-Aldrich
Methyl methylsulfinylacetate
96%
About This Item
Fórmula linear:
CH3S(O)CH2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
136.17
Beilstein:
1854014
Número CE:
Número MDL:
Ensaio
96%
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CS(C)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)