Documentos Principais
268194
Sigma-Aldrich
3-Decanone
98%
Sinônimo(s):
Ethyl heptyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6COC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Beilstein:
1748021
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.4240 (lit.)
p.e.
204-205 °C (lit.)
pf
−4-−3 °C (lit.)
densidade
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C10H20O/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)4-2/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
XJLDYKIEURAVBW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)