Documentos
268178
Sigma-Aldrich
trans-2-Nonene
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH=CHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
126.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.42 (lit.)
pb
144-145 °C (lit.)
densidade
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC\C=C\C