Documentos
267996
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methyl-4-nitroaniline
technical grade, 95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H2(CH3)(NO2)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
182.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grau
technical grade
Ensaio
95%
pf
168-170 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(N)c(C)cc1[N+]([O-])=O