267872
(2S,4S)-(+)-Pentanediol
99%
Sinônimo(s):
(S,S)-(+)-2,4-Pentanediol, [S-(S*,S*)]-(+)-2,4-Pentanediol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +39.8°, c = 10 in chloroform
pf
45-48 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)C[C@H](C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-4(6)3-5(2)7/h4-7H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m0/s1
chave InChI
GTCCGKPBSJZVRZ-WHFBIAKZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup