267155
Platinum
sponge, ≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Platinum element, Platinum gray
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
forma
sponge
resistividade
10.6 μΩ-cm, 20°C
pb
3827 °C (lit.)
pf
1772 °C (lit.)
densidade
21.45 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges