266779
Hafnium
wire, diam. 1.0 mm, ≥99.9% trace metals basis (purity excludes ~2% zirconium)
Sinônimo(s):
Celtium, Hafnium element
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis (purity excludes ~2% zirconium)
forma
wire
resistividade
29.6 μΩ-cm, 0°C
Diâmetro
1.0 mm
pb
4602 °C (lit.)
pf
2227 °C (lit.)
densidade
13.3 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
chave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Quantidade
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1