266205
Vanadium
foil, thickness 0.5 mm, 99.7% trace metals basis
Sinônimo(s):
Atomic vanadium, Vanadium element
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99.7% trace metals basis
forma
foil
resistividade
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
espessura
0.5 mm
pb
3380 °C (lit.)
pf
1890 °C (lit.)
densidade
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[V]
InChI
1S/V
chave InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Quantidade
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.