265020
Dimethylphenylphosphine
99%
Sinônimo(s):
Me2PPh, Phenyldimethylphosphine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
11 mmHg ( 68 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.563 (lit.)
pb
74-75 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CP(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11P/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
chave InChI
HASCQPSFPAKVEK-UHFFFAOYSA-N
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup