Documentos Principais
264148
Sigma-Aldrich
Triphenylborane–Sodium hydroxide adduct solution
6-10 wt. % in H2O
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3B · NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
282.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
composição
NaCl, 6-7%
NaOH, 3-4%
concentração
6-10 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.378
densidade
1.07 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+].c1ccc(cc1)B(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15B.Na.H2O/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
NBZUMVYYQTYYAN-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)