Documentos Principais
263990
Sigma-Aldrich
Bismuth
ingot, 99.999%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Bi
Número CAS:
Peso molecular:
208.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.999%
Formulário
ingot
resistividade
129 μΩ-cm, 20°C
p.e.
1560 °C (lit.)
pf
271 °C (lit.)
densidade
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
chave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)