Documentos
263214
Sigma-Aldrich
Terbium
powder, 99.9%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Tb
Número CAS:
Peso molecular:
158.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
99.9%
forma
powder
resistividade
116 μΩ-cm, 20°C
pb
3230 °C (lit.)
pf
1356 °C (lit.)
densidade
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Tb]
InChI
1S/Tb
chave InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N