Documentos Principais
261599
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsilyl)morpholine
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 564,00
R$ 564,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 564,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H17NOSi
Número CAS:
Peso molecular:
159.30
Beilstein:
1071480
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 564,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
p.e.
160 °C (lit.)
densidade
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)N1CCOCC1
InChI
1S/C7H17NOSi/c1-10(2,3)8-4-6-9-7-5-8/h4-7H2,1-3H3
chave InChI
JJOWIQMPCCUIGA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for deoxynucleoside synthesis.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)