Documentos Principais
261459
Sigma-Aldrich
Hexyl vanillate
98%
Sinônimo(s):
Hexyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H20O4
Número CAS:
Peso molecular:
252.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
densidade
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)