Documentos Principais
261106
Sigma-Aldrich
Europium
chunks, under oil, purified by distillation, 99.9%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Eu
Número CAS:
Peso molecular:
151.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
99.9%
Formulário
chunks
purificado por
distillation
resistividade
81 μΩ-cm, 20°C
p.e.
1527 °C (lit.)
pf
822 °C (lit.)
densidade
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Eu]
InChI
1S/Eu
chave InChI
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Pyr. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)