Documentos
259837
Sigma-Aldrich
cis-11-Hexadecen-1-yl acetate
95%
Sinônimo(s):
Z-11-HDA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H34O2
Número CAS:
Peso molecular:
282.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
95%
cadeia de caracteres SMILES
CCCC\C=C/CCCCCCCCCCOC(C)=O
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - closed cup