Documentos Principais
259578
Sigma-Aldrich
Bromotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
About This Item
Fórmula linear:
[(C6H5)3P]3RhBr
Número CAS:
Peso molecular:
972.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
cadeia de caracteres SMILES
Br[Rh].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
Embalagem
Packaged in glass bottles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)