Documentos Principais
258792
Sigma-Aldrich
Coproporphyrin I tetraisopropyl ester
synthetic
Sinônimo(s):
Tetraisopropyl 3,8,13,18-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropionate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H62N4O8
Número CAS:
Peso molecular:
823.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC(C)C)c(C)c4CCC(=O)OC(C)C)c(C)c3CCC(=O)OC(C)C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)