257753
Furosemide
99%
Sinônimo(s):
4-Chloro-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranilic acid, 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-2-([2-furanylmethyl]amino)benzoic acid
About This Item
Ensaio
99%
pf
220 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(NCc2ccco2)cc1Cl
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
chave InChI
ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC12A1(6557)
Ações bioquímicas/fisiológicas
substituído por
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?