Documentos Principais
257273
Sigma-Aldrich
6-Bromo-4-methyl-1-phenylanthrapyridone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H14BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
416.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
λmax
418 nm
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Br)c2C(=O)c3ccccc3C4=C(C(=O)Nc1c24)c5ccccc5
InChI
1S/C23H14BrNO2/c1-12-11-16(24)19-20-18(14-9-5-6-10-15(14)22(19)26)17(23(27)25-21(12)20)13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3,(H,25,27)
chave InChI
NGLCGJZEUKMFNH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
6-Bromo-4-methyl-1-phenylanthrapyridone may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)