Documentos Principais
257028
Sigma-Aldrich
Isopropylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHMgCl
Número CAS:
Peso molecular:
102.85
Beilstein:
4124221
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
concentração
2.0 M in diethyl ether
densidade
0.834 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
Produtos recomendados
Angled septum-inlet adapter Z118206 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z118141 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z118192 is recommended.
Informações legais
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
adaptador de entrada de septo
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)