Documentos Principais
256498
Sigma-Aldrich
Zinc cyanide
98%
About This Item
Fórmula linear:
Zn(CN)2
Número CAS:
Peso molecular:
117.42
Beilstein:
4124366
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
densidade
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#C[Zn]C#N
InChI
1S/2CN.Zn/c2*1-2;
chave InChI
VJHHEOJUJAQMPF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.