Documentos Principais
25619
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitro-5-sulfamoylbenzoic acid
technical, ≥90% (S)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5ClN2O6S
Número CAS:
Peso molecular:
280.64
Beilstein:
820150
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥90% (S)
pf
227-231 °C
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(cc(c1Cl)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H5ClN2O6S/c8-6-4(10(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)17(9,15)16/h1-2H,(H,11,12)(H2,9,15,16)
chave InChI
ACYLUAGCBGTEJF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Chloro-3-nitro-5-sulfamoylbenzoic acid has been used in preparation of 4-((2-(2-hydroxyphenyl)quinolin-3-yl)methylamino)-3-nitro-5-sulfamoylbenzoic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Naveen Mulakayala et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(2), 759-768 (2011-12-29)
A facile and catalyst free synthesis of 6H-1-benzopyrano[4,3-b]quinolin-6-ones has been accomplished via the reaction of 4-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde with various aromatic amines in the presence of ultrasound. Some of these compounds were converted to the corresponding 2-(3-(hydroxymethyl)quinolin-2-yl)phenols and further structure elaboration of