Documentos Principais
254649
Sigma-Aldrich
N-[(Trimethylsilyl)methyl]urea
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiCH2NHCONH2
Número CAS:
Peso molecular:
146.26
Beilstein:
2038869
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
115-117 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CNC(N)=O
InChI
1S/C5H14N2OSi/c1-9(2,3)4-7-5(6)8/h4H2,1-3H3,(H3,6,7,8)
chave InChI
HWXJDLBJPSCNJL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)