Key Documents
254541
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilyl) acetylenedicarboxylate
97%
Sinônimo(s):
Bis(trimethylsilyl) 2-butynedioate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O4Si2
Número CAS:
Peso molecular:
258.42
Beilstein:
4680184
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
pb
94 °C/0.005 mmHg (lit.)
densidade
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OC(=O)C#CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H18O4Si2/c1-15(2,3)13-9(11)7-8-10(12)14-16(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
RYHMNBZWRLSKHY-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)