Documentos Principais
254460
Sigma-Aldrich
(Bromomethyl)chlorodimethylsilane
97%
Sinônimo(s):
(Bromomethyl)dimethylchlorosilane, BMDMCS
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2Si(CH3)2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
187.54
Beilstein:
1071201
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
130 °C/740 mmHg (lit.)
densidade
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(Cl)CBr
InChI
1S/C3H8BrClSi/c1-6(2,5)3-4/h3H2,1-2H3
chave InChI
CAURZYXCQQWBJO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)