Documentos Principais
254436
Sigma-Aldrich
Trichloro(chloromethyl)silane
95%
Sinônimo(s):
(Chloromethyl)trichlorosilane
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2SiCl3
Número CAS:
Peso molecular:
183.92
Beilstein:
1811640
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
densidade
1.476 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC[Si](Cl)(Cl)Cl
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
69 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)