Documentos Principais
254053
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Praseodymium trinitrate hexahydrate
About This Item
Fórmula linear:
Pr(NO3)3·6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
435.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: praseodymium
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Pr/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
chave InChI
LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Hydration may vary slightly
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Devaraj Ramasamy et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(17), 11527-11539 (2015-04-11)
The current work demonstrates how tailoring the transport properties of thin ceria-based buffer layers in solid oxide fuel or electrolyser cells can provide the necessary phase stability against chemical interaction at the electrolyte/electrode interface, while also providing radical improvements in