Key Documents
253057
Sigma-Aldrich
Ethyl m-toluate
99%
Sinônimo(s):
3-Methylbenzoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.506 (lit.)
pb
110 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10(11)9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
chave InChI
WSJNYOVBJSOQST-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyl m-toluate may be used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter