Key Documents
252468
Sigma-Aldrich
Rhodamine 6G tetrafluoroborate
Dye content 99 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H30N2O3 · HBF4
Número CAS:
Peso molecular:
530.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, 99%
pf
264-266 °C (lit.)
λmax
528 nm
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CCNc1cc2OC3=CC(=[NH+]/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
Aplicação
Suitable as a laser dye
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)