25170
1-(Chloromethyl)naphthalene
technical, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
1-Naphthylmethyl chloride
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
solid
cor
deep brown
índice de refração
n20/D 1.635 (lit.)
n20/D 1.635
p.e.
167-169 °C/25 mmHg (lit.)
pf
32 °C (lit.)
densidade
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
chave InChI
XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
132 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?