Key Documents
251674
Sigma-Aldrich
1-(3-Sulfopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
98%
Sinônimo(s):
3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate inner salt, PPS
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
201.24
Beilstein:
1621867
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
280 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)