Key Documents
251151
Sigma-Aldrich
(Anisole)tricarbonylchromium(0)
99%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5OCH3)Cr(CO)3
Número CAS:
Peso molecular:
239.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
99%
pf
84-85 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].COc1ccccc1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)