Documentos Principais
250848
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate
technical grade, 85%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4SO2NCO
Número CAS:
Peso molecular:
217.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Ensaio
85%
índice de refração
n20/D 1.558 (lit.)
p.e.
121 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.457 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-6-1-3-7(4-2-6)13(11,12)9-5-10/h1-4H
chave InChI
JGHDVROWMPBQSR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)