Key Documents
250341
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-phenoxyphenyl ketone
99%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5OC6H4COC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
254.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
99%
pb
175 °C/3 mmHg (lit.)
pf
52-54 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)