250082
1-Fluoroheptane
98%
Sinônimo(s):
Heptyl fluoride
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6F
Número CAS:
Peso molecular:
118.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.386 (lit.)
p.e.
119.2 °C/750 mmHg (lit.)
densidade
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCF
InChI
1S/C7H15F/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3
chave InChI
BITLXSQYFZTQGC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Specific rotations of chiral conformers of 1-fluoroheptane were computed using an approach in which localization is enforced throughout the orbital optimization and subsequent linear response computation.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Harley R McAlexander et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(21), 7830-7836 (2012-05-01)
The impact of orbital localization on the efficiency and accuracy of the optimized-orbital coupled cluster model is examined for the prediction of chiroptical properties, in particular optical rotation. The specific rotations of several test cases-(P)-[4]triangulane, (S)-1-phenylethanol, and chiral conformers of