Documentos Principais
249769
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl chloroformate
≥98%
About This Item
Fórmula linear:
ClCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
192.68
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
0.1 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
106-107 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(Cl)=O
InChI
1S/C9H17ClO2/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
RTGLJCSUKOLTEM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Ethylhexyl chloroformate has been used in the synthesis of:
  • 1,2,4-oxadiazol-5-ones[1]
  • 3-(4-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one[1]
  • (alkoxycarbonyloxy)carbamimidoyl derivatives[2]
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Binding interactions between 3-aryl-1, 2, 4-oxadiazol-5-ones and a trisimidazoline base.
Reichert A, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 11, 1321-1328 (2001)
Month 2013 Synthesis of Azilsartan and Its Selected Potential Impurities.
Radl S, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 50(4), 929-936 (2013)