Documentos Principais
249270
1,3-Acetonedicarboxylic acid
98%
Sinônimo(s):
3-Oxoglutaric acid
About This Item
Fórmula linear:
HOOCCH2COCH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
146.10
Beilstein:
1447081
Número CE:
Número MDL:
Ensaio
98%
pf
133 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)