Documentos
249238
Sigma-Aldrich
cis-9-Heneicosene
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)10CH=CH(CH2)7CH3
Número CAS:
Peso molecular:
294.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup