Documentos Principais
249181
Sigma-Aldrich
cis-7,cis-11-Hexadecadien-1-yl acetate
97%
Sinônimo(s):
(Z,Z)-7,11-HDDA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H32O2
Número CAS:
Peso molecular:
280.45
Número MDL:
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
CCCC\C=C/CC\C=C/CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-18(2)19/h6-7,10-11H,3-5,8-9,12-17H2,1-2H3/b7-6-,11-10-
chave InChI
BXJHOKLLMOYSRQ-QOXWLJPHSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)