Documentos Principais
24882
Sigma-Aldrich
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
≥97.0%
Sinônimo(s):
5-Chloro-6-hydroxypyridine-3-carboxylicacid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
173.55
Beilstein:
127900
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0%
pf
≥300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cnc(O)c(Cl)c1
Aplicação
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid has been used in the preparation of triorganotin compounds via reaction with (R3Sn)2O (R=Ph, 2-ClC6H4CH2, 2-FC6H4CH2, 4-CNC6H4CH2).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and Structure Characterization of some Triorganotin Esters of Heteroaromatic Carboxlic Acid and Crystal Structure of Triphenyltin Esters 5-Chloro-6-Hydroxynicotinic Acid.
Gao HT.
Advanced Materials Research, 466, 463-468 (2012)