Documentos Principais
248657
Sigma-Aldrich
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHNHOH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
111.57
Beilstein:
3666413
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Impurezas
1.5-2.0% ammonium chloride
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)NO
InChI
1S/C3H9NO.ClH/c1-3(2)4-5;/h3-5H,1-2H3;1H
chave InChI
BYXUIKZQGOPKFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)